Methyl-2-amino-5-chlor-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
652628-25G 652628-5G
SIAL652628-25GEA 383 EUR
SIAL652628-25G SIAL652628-5G
Methyl-2-amino-5-chlor-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-amino-5-chlor-3-iodbenzoat
Formel: C₈H₇ClINO₂
Molecular Weight: 311,51 g/mol
MDL: MFCD00673017
CAS-Nummer: 289039-84-5