5-Chlor-2-phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-4-chlorodiphenyl ether, 2-Amino-4-chlorophenyl phenyl ether, 5-Chloro-2-phenoxyaniline, 2-Amino-4-chloro-diphenyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
562939-25G 562939-500G
SIAL562939-25GEA 87.4 EUR
SIAL562939-25G SIAL562939-500G
5-Chlor-2-phenoxyanilin, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-phenoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Molecular Weight: 219,6700 g/mol
MDL: MFCD00025217
CAS-Nummer: 93-67-4
EINECS: 202-266-5