4-(4-Chlorphenoxy)anilin 97%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 26.6 EUR
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorphenoxy)anilin 97%, Stäbe
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Molecular Weight: 219,67 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043925
CAS-Nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5