4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
SPB06381.1
SPB06381.10
MAYBSPB06381.1EA
0
EUR
MAYBSPB06381.1
MAYBSPB06381.10
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Formel:
C₁₂H₁₀ClNO Molecular Weight: 219,67 g/mol |
MDL:
MFCD00043925 CAS-Nummer: 101-79-1 EINECS: 202-976-5 |