4-(4-Chlorphenoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695386-25G 695386-5G
SIAL695386-25GEA 179 EUR
SIAL695386-25G SIAL695386-5G
4-(4-Chlorphenoxy)anilin, Sigma-Aldrich®
4-(4-Chlorphenoxy)anilin
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
Molecular Weight: 219,67 g/mol
MDL: MFCD00043925
CAS-Nummer: 101-79-1
EINECS: 202-976-5