Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-nitrobenzoate
DP01680.250
DP01680.1
CHMPDP01680.250EA
0
EUR
CHMPDP01680.250
MAYBDP01680.1
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat
Ethyl-2-amino-5-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₈N₂O₄ Molecular Weight: 196.1601 g/mol |
MDL:
MFCD00278157 CAS-Nummer: 3816-62-4 |