Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 2-Amino-5-fluorobenzoate, 5-Fluoroanthranilic acid methyll ester, Methyl 5-Fluoroanthranilate, 2-Amino-5-fluorobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
L19778.06
L19778.14
L19778.06EA
58
EUR
L19778.06
L19778.14
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat 98%
Methyl-2-amino-5-fluorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 319-24-4
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 2803210
MDL No.: MFCD03791308
Formel:
C₈H₈FNO₂ Molecular Weight: 169.16 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C (0.5 mmHg) Schmelzpunkt: 21…25 °C Dichte: 1.260 Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03791308 CAS-Nummer: 319-24-4 |