4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
011240-1G
011240-5G
FLUO011240-1GEA
0
EUR
FLUO011240-1G
FLUO011240-5G
4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO |
CAS-Nummer:
41605-31-6 |