4-[(Trifluormethyl)thio]anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
470074-1G 470074-5G
SIAL470074-1GEA 51.3 EUR
SIAL470074-1G SIAL470074-5G
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel: C₇H₆F₃NS
Molecular Weight: 193,19 g/mol
MDL: MFCD00040926
CAS-Nummer: 372-16-7
EINECS: 206-744-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III