2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H34099.MD H34099.03
H34099.MDEA 198 EUR
H34099.MD H34099.03
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin ≥97%
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin
Purity: 97% CAS No.: 1240257-25-3 Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD16652511
Formel: C₆H₅F₆NS
Molecular Weight: 237,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652511
CAS-Nummer: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III