3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 142 EUR
H33680.MD H33680.03
3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin ≥97%
3-Fluor-5-(pentafluorthio)anilin
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Formel: C₆H₅F₆NS
Molecular Weight: 237,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652430
CAS-Nummer: 1240256-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III