4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
481920-1G 481920-500MG
SIAL481920-1GEA 162 EUR
SIAL481920-1G SIAL481920-500MG
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
CAS-Nummer: 473-27-8