4-(Pentafluorthio)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
H33413.03
H33413.06
H33413.03EA
86.5
EUR
H33413.03
H33413.06
4-(Pentafluorthio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorthio)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 774-94-7
Molecular Formula: C6H5F5OS
Formula Weight: 220.16
MDL No.: MFCD03788516
Formel:
C₆H₅F₅OS Molecular Weight: 220.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788516 CAS-Nummer: 774-94-7 |