trans-4-Brom-β-nitrostyrol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (E)-1-Bromo-4-(2-nitrovinyl)benzene
JFD00653.250 JFD00653.1
CHMPJFD00653.250EA 0 EUR
CHMPJFD00653.250 MAYBJFD00653.1
trans-4-Brom-β-nitrostyrol
trans-4-Brom-β-nitrostyrol
Formel: C₈H₆BrNO₂
MDL: MFCD00191856
CAS-Nummer: 5153-71-9