2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene
Lieferant: Thermo Scientific
S01394.1 S01394.10 S01394.50
MAYBS01394.1EA 0 EUR
MAYBS01394.1 MAYBS01394.10 MAYBS01394.50
2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene
2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene
Formel: C₈H₅Cl₂NO₂
MDL: MFCD00053063
CAS-Nummer: 18984-21-9