2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
trans-2,4-Dichloro-β-nitrostyrene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642169-1G
642169-5G
SIAL642169-1GEA
51.5
EUR
SIAL642169-1G
SIAL642169-5G
2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-1-(2-nitrovinyl)benzene
Formel:
C₈H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 218,037 g/mol |
MDL:
MFCD00053063 CAS-Nummer: 18984-21-9 |