trans-4-Chlor-β-nitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene
S03529.1 S03529.10 S03529.50
MAYBS03529.1EA 0 EUR
MAYBS03529.1 MAYBS03529.10 MAYBS03529.50
trans-4-Chlor-β-nitrostyrol
trans-4-Chlor-β-nitrostyrol
Formel: C₈H₆ClNO₂
MDL: MFCD00024825
CAS-Nummer: 706-07-0