3-Nitrostyrol 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Nitro-3-vinylbenzene
128990025
128990100
ACRO128990025EA
100
EUR
ACRO128990025
ACRO128990100
3-Nitrostyrol 97% stabilisiert
3-Nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₂ Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007276 CAS-Nummer: 586-39-0 EINECS: 209-575-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol |