3-Nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Nitro-3-vinylbenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N26601-10G
N26601-2.5G
SIALN26601-10GEA
209
EUR
SIALN26601-10G
SIALN26601-2.5G
3-Nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
3-Nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₂ |
MDL:
MFCD00007276 CAS-Nummer: 586-39-0 EINECS: 209-575-4 |