4-Nitrostyrol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
9T-0616.500
9T-0616.1
9T-0616.5
9T-0616.10
BIOT9T-0616.500EA
0
EUR
BIOT9T-0616.500
BIOT9T-0616.1
BIOT9T-0616.5
BIOT9T-0616.10
4-Nitrostyrol
4-Nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₂ |
MDL:
MFCD00041254 CAS-Nummer: 100-13-0 |