trans-2-Methoxy-β-nitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
S11753.1
S11753.10
MAYBS11753.1EA
0
EUR
MAYBS11753.1
MAYBS11753.10
trans-2-Methoxy-β-nitrostyrol
trans-2-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₉H₉NO₃ |
MDL:
MFCD00070647 CAS-Nummer: 3316-24-3 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)