trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
S12156DA S12156EA S12156.50
MAYBS12156DAEA 0 EUR
MAYBS12156DA MAYBS12156EA MAYBS12156.50
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol
trans-3-Methoxy-β-nitrostyrol
Formel: C₉H₉NO₃
MDL: MFCD00024822
CAS-Nummer: 3179-09-7