β,3-Dinitrostyrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
L12304.03 L12304.06
L12304.03EA 89.6 EUR
L12304.03 L12304.06
β,3-Dinitrostyrol ≥98%
β,3-Dinitrostyrol
Purity: 98% CAS No.: 882-26-8 Molecular Formula: C8H6N2O4 Formula Weight: 194.15 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 2051290
Formel: C₈H₆N₂O₄
Molecular Weight: 194,15 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052063
CAS-Nummer: 882-26-8