β,3-Dinitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
S13012.1 S13012.10
MAYBS13012.1EA 0 EUR
MAYBS13012.1 MAYBS13012.10
β,3-Dinitrostyrol
β,3-Dinitrostyrol
Formel: C₈H₆N₂O₄
Molecular Weight: 194,15 g/mol
MDL: MFCD00052063
CAS-Nummer: 882-26-8