β,4-Dinitrostyrol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-nitro-4-(2-nitrovinyl)benzene
S11897.1
S11897.10
S11897.50
MAYBS11897.1EA
0
EUR
MAYBS11897.1
MAYBS11897.10
MAYBS11897.50
β,4-Dinitrostyrol
β,4-Dinitrostyrol
Formel:
C₈H₆N₂O₄ |
MDL:
MFCD00052058 CAS-Nummer: 3156-41-0 |