3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
004385-1G 004385-5G
FLUO004385-1GEA 51.8 EUR
FLUO004385-1G FLUO004385-5G
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
MDL: MFCD00042198
CAS-Nummer: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III