3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
BTB05127.1 BTB05127EA
MAYBBTB05127.1EA 0 EUR
MAYBBTB05127.1 MAYBBTB05127EA
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
3-Chlor-4,5-diaminobenzotrifluorid
Formel: C₇H₆ClF₃N₂
Molecular Weight: 210,59 g/mol
MDL: MFCD00042198
CAS-Nummer: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III