4-Acetamidobenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
H33454.03 H33454.06
H33454.03EA 52.9 EUR
H33454.03 H33454.06
4-Acetamidobenzylalkohol ≥97%
4-Acetamidobenzylalkohol
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016868
CAS-Nummer: 16375-88-5