2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: CHEMPUR
CD04551.250 CD04551.1
CHMPCD04551.250EA 0 EUR
CHMPCD04551.250 MAYBCD04551.1
2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
2,4-Dimethoxy-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO₂
CAS-Nummer: 228401-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III