1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3-Phenethylamino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
7P-037.500
7P-037.1
7P-037.5
7P-037.10
BIOT7P-037.500EA
0
EUR
BIOT7P-037.500
BIOT7P-037.1
BIOT7P-037.5
BIOT7P-037.10
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
1,1,1-Trifluor-3-(phenethylamino)-2-propanol
Formel:
C₁₁H₁₄F₃NO |
MDL:
MFCD03001278 CAS-Nummer: 400878-20-8 |