4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hordenine
04476-100MG 04476-1G
SIAL04476-100MGEA 69.8 EUR
SIAL04476-100MG SIAL04476-1G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Formel: C₁₀H₁₅NO
MDL: MFCD00051462
CAS-Nummer: 539-15-1
EINECS: 208-710-4