Benzylisocyanid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
158390010
158390050
158390250
ACRO158390010EA
71.6
EUR
ACRO158390010
ACRO158390050
ACRO158390250
Benzylisocyanid 98%
Benzylisocyanid
Formel:
C₈H₇N Siedepunkt: 105…106 °C (75 mmHg) Dichte: 0,962 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00000004 CAS-Nummer: 10340-91-7 EINECS: 233-738-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.1 % |