(4-Aminobenzyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Aminobenzyl)phosphonic Acid
A5898-250MG
A5898-1G
SIALA5898-250MGEA
83.2
EUR
SIALA5898-250MG
SIALA5898-1G
(4-Aminobenzyl)phosphonsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Aminobenzyl)phosphonsäure
Formel:
C₇H₁₀NO₃P Molecular Weight: 187,13 g/mol |
MDL:
MFCD00070204 CAS-Nummer: 5424-27-1 |