Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
L05226.09 L05226.18
L05226.09EA 67 EUR
L05226.09 L05226.18
Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat ≥98%
Diethyl(4-methoxybenzyl)phosphonat
Purity: 98+% CAS No.: 1145-93-3 Molecular Formula: C12H19O4P Formula Weight: 258.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5045 Boiling Point: 136-138°/0.7mm Beilstein Reference: 2125148 MDL No.: MFCD00015662
Formel: C₁₂H₁₉O₄P
Molecular Weight: 258,25 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C (0,7 mmHg)
Dichte: 1,500
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015662
CAS-Nummer: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5