6-Brom-5,8-difluorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2331-5G
HC-2331-1G
COBBHC-2331-5GEA
451
EUR
COBBHC-2331-5G
COBBHC-2331-1G
6-Brom-5,8-difluorchinolin
6-Bromo-5,8-difluoroquinoline
Formel:
C₉H₄BrF₂N |
MDL:
MFCD11855886 CAS-Nummer: 1133115-72-6 |