4-Chlor-6-fluorchinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF952.1 005481-1G 005481-500MG
CHMPCFF952.1EA 522 EUR
CHMPCFF952.1 FLUO005481-1G FLUO005481-500MG
4-Chlor-6-fluorchinolin
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Molecular Weight: 181.60 g/mol
MDL: MFCD00278783
CAS-Nummer: 391-77-5