4-Chlor-8-fluorchinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF953.1 005482-1G 005482-500MG
CHMPCFF953.1EA 522 EUR
CHMPCFF953.1 FLUO005482-1G FLUO005482-500MG
4-Chlor-8-fluorchinolin
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
MDL: MFCD00278785
CAS-Nummer: 63010-72-0