2-Fluorchinolin-3-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8481-1G
BB-8481-250M
COBBBB-8481-1GEA
474
EUR
COBBBB-8481-1G
COBBBB-8481-250M
2-Fluorchinolin-3-boronsäure
2-Fluorchinolin-3-boronsäure
Formel:
C₉H₇BFNO₂ Molecular Weight: 190,97 g/mol |
MDL:
MFCD05664131 CAS-Nummer: 745784-10-5 |