5-Fluorchinolin-8-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5327-1G BB-5327-250M
COBBBB-5327-1GEA 0 EUR
COBBBB-5327-1G COBBBB-5327-250M
5-Fluorchinolin-8-boronsäure
5-Fluorchinolin-8-boronsäure
Formel: C₉H₇BFNO₂
MDL: MFCD11504850
CAS-Nummer: 1072951-45-1