4-Brom-6-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2149-5G
HC-2149-1G
COBBHC-2149-5GEA
0
EUR
COBBHC-2149-5G
COBBHC-2149-1G
4-Brom-6-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄BrClF₃N |
MDL:
MFCD11504906 CAS-Nummer: 18706-32-6 |