4-Brom-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2171-5G
HC-2171-1G
COBBHC-2171-5GEA
595
EUR
COBBHC-2171-5G
COBBHC-2171-1G
4-Brom-6-fluor-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₄BrF₄N |
MDL:
MFCD11504912 CAS-Nummer: 31009-33-3 |