4,7-Dichlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2172-1G
HC-2172-5G
COBBHC-2172-1GEA
149
EUR
COBBHC-2172-1G
COBBHC-2172-5G
4,7-Dichlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
4,7-Dichloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₆Cl₂F₃N |
MDL:
MFCD08448261 CAS-Nummer: 887350-78-9 |