N-Methyldicyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Dicyclohexylmethylamine, N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
294942-250G 294942-1KG
SIAL294942-250GEA 98.7 EUR
SIAL294942-250G SIAL294942-1KG
N-Methyldicyclohexylamin, Sigma-Aldrich®
N-Methyldicyclohexylamin
Formel: C₁₃H₂₅N
Molecular Weight: 195.3443 g/mol
MDL: MFCD00014289
CAS-Nummer: 7560-83-0
EINECS: 231-453-4