Diphenylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D210803-500G
D210803-100G
SIALD210803-500GEA
68.2
EUR
SIALD210803-500G
SIALD210803-100G
Diphenylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphonat
Formel:
C₁₂H₁₁O₃P Molecular Weight: 234,19 g/mol |
MDL:
MFCD00044497 CAS-Nummer: 4712-55-4 EINECS: 225-202-8 UN: 3265 ADR: 8,I |