Chlortitantriisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
250627-100G 250627-800G
SIAL250627-100GEA 110 EUR
SIAL250627-100G SIAL250627-800G
Chlortitantriisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Chlortitantriisopropoxid
Formel: C₉H₂₁ClO₃Ti
Molecular Weight: 260,58 g/mol
MDL: MFCD00009861
CAS-Nummer: 20717-86-6
UN: 2921
ADR: 8,II