Methyl-6-brom-2-naphthoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 6-bromo-2-naphthoate
CA-4585-25G
CA-4585-5G
CA-4585-1G
CA-4585-100G
COBBCA-4585-25GEA
181
EUR
COBBCA-4585-25G
COBBCA-4585-5G
COBBCA-4585-1G
COBBCA-4585-100G
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₉BrO₂ Molecular Weight: 265,11 g/mol |
MDL:
MFCD00100408 CAS-Nummer: 33626-98-1 |