Methyl-6-brom-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
539406-25G 539406-5G
SIAL539406-25GEA 123 EUR
SIAL539406-25G SIAL539406-5G
Methyl-6-brom-2-naphthoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-brom-2-naphthoat
Formel: C₁₂H₉BrO₂
Molecular Weight: 265,11 g/mol
MDL: MFCD00100408
CAS-Nummer: 33626-98-1