4-Brom-1-naphthoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-1-naphthalenecarboxylic acid
CA-4257-5G
CA-4257-25G
CA-4257-1G
COBBCA-4257-5GEA
0
EUR
COBBCA-4257-5G
COBBCA-4257-25G
COBBCA-4257-1G
4-Brom-1-naphthoesäure
4-Brom-1-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD00094221 CAS-Nummer: 16650-55-8 |