Methyl-2-naphthoat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-naphthoate
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
25.4
EUR
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoat ≥99%
Methyl-2-naphthoat
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Formel:
C₁₂H₁₀O₂ Molecular Weight: 186,21 g/mol Siedepunkt: 290 °C Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017345 CAS-Nummer: 2459-25-8 |