1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
158510050
158510250
ACRO158510050EA
68.3
EUR
ACRO158510050
ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid 90%, technische Qualität
1-Amino-4-naphthol Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO Molecular Weight: 195.65 g/mol Schmelzpunkt: 273 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012562 CAS-Nummer: 5959-56-8 EINECS: 227-727-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Pink to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 % |